Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase reductase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002445.2
ID de gen (Entrez) 4552
Nombre Methionine synthase reductase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16023421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8231-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16043421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8231-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16033421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8231-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8231-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8231-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073421
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8231-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002445.2
Methionine synthase reductase Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4552
Research Use Only
MTRR
Recombinant Protein
E. coli
MGAASVRAGA RLVEVALCSF TVTCLEVMRR FLLLYATQQG QAKAIAEEIC EQAVVHGFSA DLHCISESDK YDLKTETAPL VVVVSTTGTG DPPDTARKFV KEIQNQTLPV DFFAHLRYGL LGLGDSEYTY FCNGGKIIDK RLQELGARHF YDTGHADDCV GLELVVEPWI AGLWPALRKH FRSSRGQEEI SGALPVASPA SSRTDLVKSE LLHIESQVEL LRFDDSGRKD SEVLKQNAVN SNQSNVVIED FESSLTRSVP PLSQASLNIP GLPPEYLQVH LQESLGQEES QVSVTSADPV FQVPISKAVQ LTTNDAIKTT LLVELDISNT DFSYQPGDAF SVICPNSDSE VQSLLQRLQL EDKREHCVLL KIKADTKKKG ATLPQHIPAG CSLQFIFTWC LEIRAIPKKA FLRALVDYTS DSAEKRRLQE LCSKQGAADY SRFVRDACAC LLDLLLAFPS CQPPLSLLLE HLPKLQPRPY SCASSSLFHP GKLHFVFNIV EFLSTATTEV LRKGVCTGWL ALLVASVLQP NIHASHEDSG KALAPKISIS PRTTNSFHLP DDPSIPIIMV GPGTGIAPFI GFLQHREKLQ EQHPDGNFGA MWLFFGCRHK DRDYLFRKEL RHFLKHGILT HLKVSFSRDA PVGEEEAPAK YVQDNIQLHG QQVARILLQE NGHIYVCGDA KNMAKDVHDA LVQIISKEVG VEKLEAMKTL ATLKEEKRYL QDIWS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.