Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METAP1D Protein
A cDNA sequence encoding the METAP1D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre METAP1D Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15991219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12685-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15971219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12685-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15981219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12685-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
METAP1D Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The METAP1D solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSPLNHI YLHKQSSSQQ RRNFFFRRQR DISHSIVLPA AVSSAHPVPK HIKKPDYVTT GIVPDWGDSI EVKNEDQIQG LHQACQLARH VLLLAGKSLK VDMTTEEIDA LVHREIISHN AYPSPLGYGG FPKSVCTSVN NVLCHGIPDS RPLQDGDIIN IDVTVYYNGY HGDTSETFLV GNVDECGKKL VEVARRCRDE AIAACRAGAP FSVIGNTISH ITHQNGFQVC PHFVGHGIGS YFHGHPEIWH HANDSDLPME EGMAFTIEPI ITEGSPEFKV LEDAWTVVSL DNQRSAQFEH TVLITSRGAQ ILTKLPHEA
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.