Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6390-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052970
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
27-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_005945.1
Metallothionein-3 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4504
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MT3
Recombinant Protein
E. coli
MDPETCPCPS GGSCTCADSC KCEGCKCTSC KKSCCSCCPA ECEKCAKDCV CKGGEAAEAE AEKCSCCQ