missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8894-ye-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16057041

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_005944.1
Metallothionein-2 Protein
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4502
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MT2A
Recombinant Protein
Yeast
MDPNCSCAAG DSCTCAGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPVG CAKCAQGCIC KGASDKCSC
Videos
Documentos