missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1X Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1X, was expressed in the hosts and tags indicated.

183.00€ - 1926.00€

Especificaciones

Nombre Metallothionein-1X Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16037051 Ver documentos enQuireBio™
QP8896-EC-100UG
100 μg 437.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16047051 Ver documentos enQuireBio™
QP8896-EC-10UG
10 μg 183.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16057051 Ver documentos enQuireBio™
QP8896-EC-1MG
1 mg 1926.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16067051 Ver documentos enQuireBio™
QP8896-EC-200UG
200 μg 726.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16077051 Ver documentos enQuireBio™
QP8896-EC-500UG
500 μg 1210.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16087051 Ver documentos enQuireBio™
QP8896-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Metallothionein-1X Protein
GST
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_005943.1
Recombinant Protein
E. coli
MDPNCSCSPV GSCACAGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPVG CAKCAQGCIC KGTSDKCSC
4501
MT1X