Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1X Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1X, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8896-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_005943.1
Metallothionein-1X Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4501
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MT1X
Recombinant Protein
E. coli
MDPNCSCSPV GSCACAGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPVG CAKCAQGCIC KGTSDKCSC