Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MEP1A Protein
A cDNA sequence encoding the MEP1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | MEP1A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931199
|
enQuireBio™
QP12678-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951199
|
enQuireBio™
QP12678-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941199
|
enQuireBio™
QP12678-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MEP1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MEP1A protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPVPIKYLP EENVHDADFG EQKDISEINL AAGLDLFQGD ILLQKSRNGL RDPNTRWTFP IPYILADNLG LNAKGAILYA FEMFRLKSCV DFKPYEGESS YIIFQQFDGC WSEVGDQHVG QNISIGQGCA YKAIIEHEIL HALGFYHEQS RTDRDDYVNI WWDQILSGYQ HNFDTYDDSL ITDLNTPYDY ESLMHYQPFS FNKNASVPTI TAKIPEFNSI IGQRLDFSAI DLERLNRMYN CTTTHTLLDH CTFEKANICG MIQGTRDDTD WAHQDSAQAG EVDHTLLGQC TGAGYFMQFS TSSGSAEEAA LLESRILYPK RKQQCLQFFY KMTGSPSDRL VVWVRRDDST GNVRKLVKVQ TFQGDDDHNW KIAHVVLKEE QKFRYLFQGT KGDPQNSTGG IYLDDITLTE TPCPTGVWTV RNFSQVLENT SKGDKLQSPR FYNSEGYGFG VTLYPNSRES SGYLRLAFHV CSGENDAILE WPVENRQVII TILDQEPDVR NRMSSSMVFT TSKSHTSPAI NDTVIWDRPS RVGTYHTDCN CFRSIDLGWS GFISHQMLKR RSFLKNDDLI IFVDFEDITH LSQHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |