Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MEIS3 Protein
A cDNA sequence encoding the MEIS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MEIS3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961189
|
enQuireBio™
QP12675-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951189
|
enQuireBio™
QP12675-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941189
|
enQuireBio™
QP12675-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MEIS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MEIS3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARRYDE LPHYPGIVDG PAALASFPET VPAVPGPYGP HRPPQPLPPG LDSDGLKREK DEIYGHPLFP LLALVFEKCE LATCSPRDGA GAGLGTPPGG DVCSSDSFNE DIAAFAKQVR SERPLFSSNP ELDNLMIQAI QVLRFHLLEL EKGKMPIDLVIEDRDGGCRE DFEDYPASCP SLPDQNNMWI RDHEDSGSVH LGTPGPSSGG LASQSGDNSS DQGDGLDTSV ASPSSGGEDE DLDQERRRNK KRGIFPKVAT NIMRAWLFQH LSHPYPSEEQ KKQLAQDTGL TILQVNNWFI NARRRIVQPM IDQSNRTGQG AAFSPEGQPI GGYTETQPHVAVRPPGSVGM SLNLEGEWHY L | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |