Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED27 Protein
A cDNA sequence encoding the MED27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MED27 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971179
|
enQuireBio™
QP12672-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951179
|
enQuireBio™
QP12672-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961179
|
enQuireBio™
QP12672-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MED27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MED27 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADVINV SVNLEAFSQA ISAIQALRSS VSRVFDCLKD GMRNKETLEG REKAFIAHFQ DNLHSVNRDL NELERLSNLV GKPSENHPLH NSGLLSLDPV QDKTPLYSQL LQAYKWSNKL QYHAGLASGL LNQQSLKRSA NQMGVSAKRR PKAQPTTLVL PPQYVDDVIS RIDRMFPEMS IHLSRPNGTS AMLLVTLGKV LKVIVVMRSL FIDRTIVKGY NENVYTEDGK LDIWSKSNYQ VFQKVTDHAT TALLHYQLPQ MPDVVVRSFM TWLRSYIKLF QAPCQRCGKF LQDGLPPTWR DFRTLEAFHD TCRQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |