Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MED1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7584-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049560
  • 2645.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004765.2
MED1 Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5469
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MED1
Recombinant Protein
E. coli
FGEEYFDESS QSGDNDDFKG FASQALNTLG VPMLGGDNGE TKFKGNNQAD TVDFSIISVA GKALAPADLM EHHSGSQGPL LTTGDLGKEK TQKRVKEGNG TSNSTLSGPG LDSKPGKRSR TPSNDGKSKD KPPKRKKADT EGKSPSHSSS NRPF