missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCP-3 / CCL7 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | MCP-3 / CCL7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | CCL7 |
Actividad biológica | Human MCP-3 / CCL7 induces THP-1 chemotaxis. Activity was further confirmed by measuring primary human neutrophil chemotaxis. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915779
|
enQuireBio™
QP5253-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905779
|
enQuireBio™
QP5253-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MCP-3 / CCL7 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human MCP-3 / CCL7 induces THP-1 chemotaxis. Activity was further confirmed by measuring primary human neutrophil chemotaxis. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
Research Use Only | |
CCL7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPVGINTSTT CCYRFINKKI PKQRLESYRR TTSSHCPREA VIFKTKLDKE ICADPTQKWV QDFMKHLDKK TQTPKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |