missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBIP Protein
A cDNA sequence encoding the MBIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MBIP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921129
|
enQuireBio™
QP12655-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911129
|
enQuireBio™
QP12655-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901129
|
enQuireBio™
QP12655-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MBIP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MBIP solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAATEL NRPSSGDRNL ERRCRPNLSR EVLYEIFRSL HTLVGQLDLR DDVVKITIDW NKLQSLSAFQ PALLFSALEQ HILYLQPFLA KLQSPIKEEN TTAVEEIGRT EMGNKNEVND KFSIGDLQEE EKHKESDLRD VKKTQIHFDP EVVQIKAGKA EIDRRISAFI ERKQAEINEN NVREFCNVID CNQENSCART DAIFTPYPGF KSHVKVSRVV NTYGPQTRPE GIPGSGHKPN SMLRDCGNQA VEERLQNIEA HLRLQTGGPV PRDIYQRIKK LEDKILELEG ISPEYFQSVS FSGKRRKVQP PQQNYSLAEL DEKISALKQA LLRKSREAES MATHHLP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |