Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAVS Protein
A cDNA sequence encoding the MAVS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre MAVS Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12652-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12652-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12652-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MAVS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAVS solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPFAEDK TYKYICRNFS NFCNVDVVEI LPYLPCLTAR DQDRLRATCT LSGNRDTLWH LFNTLQRRPG WVEYFIAALR GCELVDLADE VASVYQSYQP RTSDRPPDPL EPPSLPAERP GPPTPAAAHS IPYNSCREKE PSYPMPVQET QAPESPGENS EQALQTLSPR AIPRNPDGGP LESSSDLAAL SPLTSSGHQE QDTELGSTHT AGATSSLTPS RGPVSPSVSF QPLARSTPRA SRLPGPTGSV VSTGTSFSSS SPGLASAGAA EGKQGAESDQ AEPIICSSGA EAPANSLPSK VPTTLMPVNT VALKVPANPA SVSTVPSKLP TSSKPPGAVP SNALTNPAPS KLPINSTRAG MVPSKVPTSM VLTKVSASTV PTDGSSRNEE TPAAPTPAGA TGGSSAWLDS SSENRGLGSE LSKPGVLASQ VDSPFSGCFE DLAISASTSL GMGPCHGPEE NEYKSEGTFG IHVAENPSIQ LLEGNPGPPA DPDGGPRPQA DRKFQEREVP CHRPSP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.