Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAT2A Protein
A cDNA sequence encoding the MAT2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MAT2A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971109
|
enQuireBio™
QP12650-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961109
|
enQuireBio™
QP12650-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951109
|
enQuireBio™
QP12650-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MAT2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MAT2A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNGQLNGFHE AFIEEGTFLF TSESVGEGHP DKICDQISDA VLDAHLQQDP DAKVACETVA KTGMILLAGE ITSRAAVDYQ KVVREAVKHI GYDDSSKGFD YKTCNVLVAL EQQSPDIAQG VHLDRNEEDI GAGDQGLMFG YATDETEECM PLTIVLAHKL NAKLAELRRN GTLPWLRPDS KTQVTVQYMQ DRGAVLPIRV HTIVISVQHD EEVCLDEMRD ALKEKVIKAV VPAKYLDEDT IYHLQPSGRF VIGGPQGDAG LTGRKIIVDT YGGWGAHGGG AFSGKDYTKV DRSAAYAARW VAKSLVKGGL CRRVLVQVSY AIGVSHPLSI SIFHYGTSQK SERELLEIVK KNFDLRPGVI VRDLDLKKPI YQRTAAYGHF GRDSFPWEVP KKLKY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |