missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAT1A Protein
A cDNA sequence encoding the MAT1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MAT1A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941109
|
enQuireBio™
QP12649-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921109
|
enQuireBio™
QP12649-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931109
|
enQuireBio™
QP12649-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MAT1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MAT1A protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHS SGLVPRGSHM NGPVDGLCDH SLSEGVFMFT SESVGEGHPD KICDQISDAV LDAHLKQDPN AKVACETVCK TGMVLLCGEI TSMAMVDYQR VVRDTIKHIG YDDSAKGFDF KTCNVLVALE QQSPDIAQCV HLDRNEEDVG AGDQGLMFGY ATDETEECMP LTIILAHKLN ARMADLRRSG LLPWLRPDSK TQVTVQYMQD NGAVIPVRIH TIVISVQHNE DITLEEMRRA LKEQVIRAVV PAKYLDEDTV YHLQPSGRFV IGGPQGDAGV TGRKIIVDTY GGWGAHGGGA FSGKDYTKVD RSAAYAARWV AKSLVKAGLC RRVLVQVSYA IGVAEPLSIS IFTYGTSQKT ERELLDVVHK NFDLRPGVIV RDLDLKKPIY QKTACYGHFG RSEFPWEVPR KLVF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |