Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mast cell carboxypeptidase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mast cell carboxypeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5856-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001861.2
Mast cell carboxypeptidase A Protein
Research Use Only
CPA3
Recombinant Protein
Yeast
IPGRHSYAKY NNWEKIVAWT EKMMDKYPEM VSRIKIGSTV EDNPLYVLKI GEKNERRKAI FTDCGIHARE WVSPAFCQWF VYQATKTYGR NKIMTKLLDR MNFYILPVFN VDGYIWSWTK NRMWRKNRSK NQNSKCIGTD LNRNFNASWN SIPNTNDPCA DNYRGSAPES EKETKAVTNF IRSHLNEIKV YITFHSYSQM LLFPYGYTSK LPPNHEDLAK VAKIGTDVLS TRYETRYIYG PIESTIYPIS GSSLDWAYDL GIKHTFAFEL RDKGKFGFLL PESRIKPTCR ETMLAVKFIA KYILKHTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1359
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol