Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mast cell carboxypeptidase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mast cell carboxypeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001861.2
ID de gen (Entrez) 1359
Nombre Mast cell carboxypeptidase A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5856-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15948269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5856-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5856-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15938269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5856-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15958269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5856-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15928269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5856-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001861.2
Mast cell carboxypeptidase A Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1359
Research Use Only
CPA3
Recombinant Protein
Yeast
IPGRHSYAKY NNWEKIVAWT EKMMDKYPEM VSRIKIGSTV EDNPLYVLKI GEKNERRKAI FTDCGIHARE WVSPAFCQWF VYQATKTYGR NKIMTKLLDR MNFYILPVFN VDGYIWSWTK NRMWRKNRSK NQNSKCIGTD LNRNFNASWN SIPNTNDPCA DNYRGSAPES EKETKAVTNF IRSHLNEIKV YITFHSYSQM LLFPYGYTSK LPPNHEDLAK VAKIGTDVLS TRYETRYIYG PIESTIYPIS GSSLDWAYDL GIKHTFAFEL RDKGKFGFLL PESRIKPTCR ETMLAVKFIA KYILKHTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.