Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE3 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPRE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MAPRE3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12646-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15941099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12646-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15931099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12646-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MAPRE3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAPRE3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 2mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVNVYSTSV TSENLSRHDM LAWVNDSLHL NYTKIEQLCS GAAYCQFMDM LFPGCVHLRK VKFQAKLEHE YIHNFKVLQA AFKKMGVDKI IPVEKLVKGK FQDNFEFIQW FKKFFDANYD GKDYNPLLAR QGQDVAPPPN PGDQIFNKSK KLIGTAVPQR TSPTGPKNMQ TSGRLSNVAP PCILRKNPPS ARNGGHETDA QILELNQQLV DLKLTVDGLE KERDFYFSKL RDIELICQEH ESENSPVISG IIGILYATEE GFAPPEDDEI EEHQQEDQDE Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.