missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE2 Protein

A cDNA sequence encoding the MAPRE2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre MAPRE2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12645-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15911099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12645-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15901099
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12645-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

MAPRE2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAPRE2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPGPTQTLSP NGENNNDIIQ DNNGTIIPFR KHTVRGERSY SWGMAVNVYS TSITQETMSR HDIIAWVNDI VSLNYTKVEQ LCSGAAYCQF MDMLFPGCIS LKKVKFQAKL EHEYIHNFKL LQASFKRMNV DKVIPVEKLV KGRFQDNLDF IQWFKKFYDA NYDGKEYDPV EARQGQDAIP PPDPGEQIFN LPKKSHHANS PTAGAAKSSP AAKPGSTPSR PSSAKRASSS GSASKSDKDL ETQVIQLNEQ VHSLKLALEG VEKERDFYFG KLREIELLCQ EHGQENDDLV QRLMDILYAS EEHEGHTEEP EAEEQAHEQQ PPQQEEY
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications