Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPKAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAPKAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8011-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001006618.1
MAPKAP1 Protein
Research Use Only
MAPKAP1
Recombinant Protein
E. coli
AFLDNPTIIL AHIRQSHVTS DDTGMCEMVL IDHDVDLEKI HPPSMPGDSG SEIQGSNGET QGYVYAQSVD ITSSWDFGIR RRSNTAQRLE RLRKERQNQI KCKNIQWKER NSKQSAQELK SLFEKKSLKE KPPISGKQSI LSVRLEQCPL QLNNPFNEYS KFDGKGHVGT TATKKIDVYL PLHSSQDRLL PMTVVTMASA RVQDLIGLIC WQYTSEGREP KLNDNVSAYC LHIAEDDGEV DTDFPPLDSN EPIHKFGFST LALVEKYSSP GLTSKESLFV RINAAHGFSL IQVDNTKVTM KEILLKAVKR RKGSQKVSGP QYRLEKQSEP NVAVDLDSTL ESQSAWEFCL VRENSSRADG VFEEDSQIDI ATVQDMLSSH HYKSFKVSMI HRLRFTTDVQ LGISGDKVEI DPVTNQKAST KFWIKQKPIS IDSDLLCACD LAEEKSPSHA IFKLTYLSNH DYKHLYFESD AATVNEIVLK VNYILESRAS TARADYFAQK QRKLNRRTSF SFQKEKKSGQ Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79109
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol