Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPK1 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 5594
Nombre MAPK1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MAPK1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12639-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15931079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12639-HIS-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15911079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12639-EC-100UG
100 μg
1665.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15921079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12639-HIS-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
5594
Research Use Only
MAPK1
Human
His
MAPK1 is supplied containing 50mM Tris-HCL, 150mM NaCl, 2mM DTT, pH 8.0, 100 Units*/mg.
MAPK1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAAAAAAGAG PEMVRGQVFD VGPRYTNLSY IGEGAYGMVC SAYDNVNKVR VAIKKISPFE HQTYCQRTLR EIKILLRFRH ENIIGINDII RAPTIEQMKD VYIVQDLMET DLYKLLKTQH LSNDHICYFL YQILRGLKYI HSANVLHRDL KPSNLLLNTT CDLKICDFGL ARVADPDHDH TGFLTEYVAT RWYRAPEIML NSKGYTKSID IWSVGCILAE MLSNRPIFPG KHYLDQLNHI LGILGSPSQE DLNCIINLKA RNYLLSLPHK NKVPWNRLFP NADSKALDLL DKMLTFNPHK RIEVEQALAH PYLEQYYDPS DEPIAEAPFK FDMELDDLPK EKLKELIFEE TARFQPGYRS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.