missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAP2K3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6336-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052570

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001303261.1
MAP2K3 Protein
Research Use Only
MAP2K3
Recombinant Protein
E. coli
MESPASSQPA SMPQSKGKSK RKKDLRISCM SKPPAPNPTP PRNLDSRTFI TIGDRNFEVE ADDLVTISEL GRGAYGVVEK VRHAQSGTIM AVKRIRATVN SQEQKRLLMD LDINMRTVDC FYTVTFYGAL FREGDVWICM ELMDTSLDKF YRKVLDKNMT IPEDILGEIA VSIVRALEHL HSKLSVIHRD VKPSNVLINK EGHVKMCDFG ISGYLVDSVA KTMDAGCKPY MAPERINPEL NQKGYNVKSD VWSLGITMIE MAILRFPYES WGTPFQQLKQ VVEEPSPQLP ADRFSPEFVD FTAQCLRKNP AERMSYLELM EHPFFTLHKT KKTDIAAFVK EILGEDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5606
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales