Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAOA Protein
A cDNA sequence encoding the MAOA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MAOA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931059
|
enQuireBio™
QP12633-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921059
|
enQuireBio™
QP12633-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911059
|
enQuireBio™
QP12633-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MAOA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAOA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMENQEKA SIAGHMFDVV VIGGGISGLS AAKLLTEYGV SVLVLEARDR VGGRTYTIRN EHVDYVDVGG AYVGPTQNRI LRLSKELGIE TYKVNVSERL VQYVKGKTYP FRGAFPPVWN PIAYLDYNNL WRTIDNMGKE IPTDAPWEAQ HADKWDKMTM KELIDKICWT KTARRFAYLF VNINVTSEPH EVSALWFLWY VKQCGGTTRI FSVTNGGQER KFVGGSGQVS ERIMDLLGDQ VKLNHPVTHV DQSSDNIIIE TLNHEHYECK YVINAIPPTL TAKIHFRPEL PAERNQLIQR LPMGAVIKCM MYYKEAFWKK KDYCGCMIIE DEDAPISITL DDTKPDGSLP AIMGFILARK ADRLAKLHKE IRKKKICELY AKVLGSQEAL HPVHYEEKNW CEEQYSGGCY TAYFPPGIMT QYGRVIRQPV GRIFFAGTET ATKWSGYMEG AVEAGERAAR EVLNGLGKVT EKDIWVQEPE SKDVPAVEIT HTFWERNLPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |