Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannan-binding lectin serine protease 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001027019.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5648 |
Nombre | Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062640
|
enQuireBio™
QP6347-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16082640
|
enQuireBio™
QP6347-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072640
|
enQuireBio™
QP6347-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092640
|
enQuireBio™
QP6347-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002650
|
enQuireBio™
QP6347-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012650
|
enQuireBio™
QP6347-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001027019.1 | |
Mannan-binding lectin serine protease 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5648 | |
Research Use Only | |
MASP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HTVELNNMFG QIQSPGYPDS YPSDSEVTWN ITVPDGFRIK LYFMHFNLES SYLCEYDYVK VETEDQVLAT FCGRETTDTE QTPGQEVVLS PGSFMSITFR SDFSNEERFT GFDAHYMAVD VDECKEREDE ELSCDHYCHN YIGGYYCSCR FGYILHTDNR TCRVECSDNL FTQRTGVITS PDFPNPYPKS SECLYTIELE EGFMVNLQFE DIFDIEDHPE VPCPYDYIKI KVGPKVLGPF CGEKAPEPIS TQSHSVLILF HSDNSGENRG WRLSYRAAGN ECPELQPPVH GKIEPSQAKY FFKDQVLVSC DTGYKVLKDN VEMDTFQIEC LKDGTWSNKI PTCKIVDCRA PGELEHGLIT FSTRNNLTTY KSEIKYSCQE PYYKMLNNNT GIYTCSAQGV WMNKVLGRSL PTCLPVCGLP KFSRKLMARI FNGRPAQKGT TPWIAMLSHL NGQPFCGGSL LGSSWIVTAA HCLHQSLDPE DPTLRDSDLL SPSDFKIILG KHWRLRSDEN EQHLGVKHTT LHPQYDPNTF ENDVALVELL ESPVLNAFVM PICLPEGPQQ EGAMVIVSGW GKQFLQRFPE TLMEIEIPIV DHSTCQKAYA PLKKKVTRDM ICAGEKEGGK DACAGDSGGP MVTLNRERGQ WYLVGTVSWG DDCGKKDRYG VYSYIHHNKD WIQRVTGVRN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |