Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mammaglobin-A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mammaglobin-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7590-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002402.1
Mammaglobin-A Protein
Research Use Only
SCGB2A2
Recombinant Protein
E. coli
GSGCPLLENV ISKTINPQVS KTEYKELLQE FIDDNATTNA IDELKECFLN QTDETLSNVE VFMQLIYDSS LCDLF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4250
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol