Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mammaglobin-A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mammaglobin-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002402.1
ID de gen (Entrez) 4250
Nombre Mammaglobin-A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16059600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7590-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16099600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7590-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16049600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7590-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16079600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7590-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16089600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7590-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069600
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7590-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002402.1
Mammaglobin-A Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4250
Research Use Only
SCGB2A2
Recombinant Protein
E. coli
GSGCPLLENV ISKTINPQVS KTEYKELLQE FIDDNATTNA IDELKECFLN QTDETLSNVE VFMQLIYDSS LCDLF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.