Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAK16 Protein
A cDNA sequence encoding the MAK16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MAK16 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941049
|
enQuireBio™
QP12630-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921049
|
enQuireBio™
QP12630-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931049
|
enQuireBio™
QP12630-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MAK16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAK16 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQSDDVI WDTLGNKQFC SFKIRTKTQS FCRNEYSLTG LCNRSSCPLA NSQYATIKEE KGQCYLYMKV IERAAFPRRL WERVRLSKNY EKALEQIDEN LIYWPRFIRH KCKQRFTKIT QYLIRIRKLT LKRQRKLVPL SKKVERREKR REEKALIAAQ LDNAIEKELL ERLKQDTYGD IYNFPIHAFD KALEQQEAES DSSDTEEKDD DDDDEEDVGK REFVEDGEVD ESDISDFEDM DKLDASSDED QDGKSSSEEE EEKALSAKHK GKMPLRGPLQ RKRAYVEIEY EQETEPVAKA KTT | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |