Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEB10 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEB10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 139422
Nombre MAGEB10 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MAGEB10
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951039
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12627-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15941039
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12627-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15931039
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12627-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
139422
Research Use Only
MAGEB10
Human
His
MAGEB10 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
MAGEB10 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPRGQKS KLRAREKRRQ ARGGLEDLID ALDILEEEEE SPPSASACLK DVFQSSLDGA SNNPHGLREA QSTSTSATAA SHTRHPEGVN DQMEERPICT QDLEATDSFP RGPVDEKVII LVHYLLYKYQ MKEPITKADM LRNVTQMSKS QFPVILSRAS EHLELIFGLD LKEVEPNKHI YVLVNKLDLG CDAKLSDETG VPKTGLLMTV LGIIFTNGNC VAEEEVWKVF NTMGLYDGIE HFMFGEPRKL LTKDLVKENY LEYQQVPNSD PPRYQFLWGP RAHAETSKMK VLEFLAKVND TAPSEFSNWY TEALQDEEER ARARVAAKAR VSATAGARSK VKSSKSSQLQ
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.