missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEA8 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEA8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4107 |
---|---|
Nombre | MAGEA8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | MAGEA8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921039
|
enQuireBio™
QP12626-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911039
|
enQuireBio™
QP12626-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901039
|
enQuireBio™
QP12626-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4107 | |
Research Use Only | |
MAGEA8 | |
Human | |
His | |
MAGEA8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline, 10% glycerol and 1mM DTT. |
MAGEA8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLLGQKS QRYKAEEGLQ AQGEAPGLMD VQIPTAEEQK AASSSSTLIM GTLEEVTDSG SPSPPQSPEG ASSSLTVTDS TLWSQSDEGS SSNEEEGPST SPDPAHLESL FREALDEKVA ELVRFLLRKY QIKEPVTKAE MLESVIKNYK NHFPDIFSKA SECMQVIFGI DVKEVDPAGH SYILVTCLGL SYDGLLGDDQ STPKTGLLII VLGMILMEGS RAPEEAIWEA LSVMGLYDGR EHSVYWKLRK LLTQEWVQEN YLEYRQAPGS DPVRYEFLWG PRALAETSYV KVLEHVVRVN ARVRISYPSL HEEALGEEKG V | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |