Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGE-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAGE-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9261-ma-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057941
Cantidad Precio
1 469.00€ / 20 microgramos
6 438.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004979.3
MAGE-1 Protein
20 μg
Not determined.
Full Length
Human
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol
4100
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MAGEA1
Recombinant Protein
Mammal
MSLEQRSLHC KPEEALEAQQ EALGLVCVQA ATSSSSPLVL GTLEEVPTAG STDPPQSPQG ASAFPTTINF TRQRQPSEGS SSREEEGPST SCILESLFRA VITKKVADLV GFLLLKYRAR EPVTKAEMLE SVIKNYKHCF PEIFGKASES LQLVFGIDVK EADPTGHSYV LVTCLGLSYD GLLGDNQIMP KTGFLIIVLV MIAMEGGHAP EEEIWEELSV MEVYDGREHS AYGEPRKLLT QDLVQEKYLE YRQVPDSDPA RYEFLWGPRA LAETSYVKVL EYVIKVSARV RFFFPSLREA ALREEEEGV