Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Macrophage mannose receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Macrophage mannose receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6378-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002429.1
Macrophage mannose receptor 1 Protein
Research Use Only
MRC1
Recombinant Protein
E. coli
RTSLCFKLYA KGKHEKKTWF ESRDFCRALG GDLASINNKE EQQTIWRLIT ASGSYHKLFW LGLTYGSPSE GFTWSDGSPV SYENWAYGEP NNYQNVEYCG ELKGDPTMSW NDINCEHLNN WICQIQKGQT PKPEPTPAPQ DNPPVTEDGW VIYKDYQYYF SKEKETMDNA RAFCKRNFGD LVSIQSESEK KFLWKYVNRN DAQSAYFIGL LISLDKKFAW MDGSKVDYVS WATGEPNFAN EDENCVTMYS NSGFWNDINC GYPNAFICQR HNSSINATTV MPTMPSVPSG CKEGWNFYSN KCFKIFGFME EERKNWQEAR KACIGFGGNL VSIQNEKEQA FLTYHMKDST FSAWTGLNDV NSEHTFLWTD GRGVHYTNWG KGYPGGRRSS LSYEDADCVV IIGGASNEAG KWMDDTCDSK RGYICQTRSD PSLTNPPATI QTDGFVKYGK SSYSLMRQKF QWHEAETYCK LHNSLIASIL DPYSNAFAWL QMETSNERVW IALNSNLTDN QYTWTDKWRV RYTNWAADEP KLKSACVYLD LDGYWKTAHC NESFYFLCK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4360
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol