Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Macrophage mannose receptor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Macrophage mannose receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002429.1
ID de gen (Entrez) 4360
Nombre Macrophage mannose receptor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6378-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16062870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6378-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16052870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6378-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6378-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6378-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6378-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002429.1
Macrophage mannose receptor 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4360
Research Use Only
MRC1
Recombinant Protein
E. coli
RTSLCFKLYA KGKHEKKTWF ESRDFCRALG GDLASINNKE EQQTIWRLIT ASGSYHKLFW LGLTYGSPSE GFTWSDGSPV SYENWAYGEP NNYQNVEYCG ELKGDPTMSW NDINCEHLNN WICQIQKGQT PKPEPTPAPQ DNPPVTEDGW VIYKDYQYYF SKEKETMDNA RAFCKRNFGD LVSIQSESEK KFLWKYVNRN DAQSAYFIGL LISLDKKFAW MDGSKVDYVS WATGEPNFAN EDENCVTMYS NSGFWNDINC GYPNAFICQR HNSSINATTV MPTMPSVPSG CKEGWNFYSN KCFKIFGFME EERKNWQEAR KACIGFGGNL VSIQNEKEQA FLTYHMKDST FSAWTGLNDV NSEHTFLWTD GRGVHYTNWG KGYPGGRRSS LSYEDADCVV IIGGASNEAG KWMDDTCDSK RGYICQTRSD PSLTNPPATI QTDGFVKYGK SSYSLMRQKF QWHEAETYCK LHNSLIASIL DPYSNAFAWL QMETSNERVW IALNSNLTDN QYTWTDKWRV RYTNWAADEP KLKSACVYLD LDGYWKTAHC NESFYFLCK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.