Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M6PR Protein
A cDNA sequence encoding the M6PR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | M6PR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921009
|
enQuireBio™
QP12616-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901009
|
enQuireBio™
QP12616-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911009
|
enQuireBio™
QP12616-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
M6PR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The M6PR solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTEEKTCD LVGEKGKESE KELALVKRLK PLFNKSFEST VGQGSDTYIY IFRVCREAGN HTSGAGLVQI NKSNGKETVV GRLNETHIFN GSNWIMLIYK GGDEYDNHCG KEQRRAVVMI SCNRHTLADN FNPVSEERGK VQDCFYLFEM DSSLACSPEI SH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |