Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysine-specific demethylase 5A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysine-specific demethylase 5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6257-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001036068.1
Lysine-specific demethylase 5A Protein
Research Use Only
KDM5A
Recombinant Protein
Yeast
EYALSGWNLN NMPVLEQSVL AHINVDISGM KVPWLYVGMC FSSFCWHIED HWSYSINYLH WGEPKTWYGV PSHAAEQLEE VMRELAPELF ESQPDLLHQL VTIMNPNVLM EHGVPVYRTN QCAGEFVVTF PRAYHSGFNQ GYNFAEAVNF CTADWLPIGR QCVNHYR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5927
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol