Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYPLAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYPLAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 127018 |
---|---|
Nombre | LYPLAL1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | LYPLAL1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910979
|
enQuireBio™
QP12607-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900979
|
enQuireBio™
QP12607-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990969
|
enQuireBio™
QP12607-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
127018 | |
Research Use Only | |
LYPLAL1 | |
Human | |
His | |
The LYPLAL1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
LYPLAL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAASG SVLQRCIVSP AGRHSASLIF LHGSGDSGQG LRMWIKQVLN QDLTFQHIKI IYPTAPPRSY TPMKGGISNV WFDRFKITND CPEHLESIDV MCQVLTDLID EEVKSGIKKN RILIGGFSMG GCMAMHLAYR NHQDVAGVFA LSSFLNKASA VYQALQKSNG VLPELFQCHG TADELVLHSW AEETNSMLKS LGVTTKFHSF PNVYHELSKT ELDILKLWIL TKLPGEMEKQ K | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |