Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY6G6F Protein
A cDNA sequence encoding the LY6G6F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | LY6G6F Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930959
|
enQuireBio™
QP12601-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920959
|
enQuireBio™
QP12601-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910959
|
enQuireBio™
QP12601-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LY6G6F Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LY6G6F solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADNMQAI YVALGEAVEL PCPSPPTLHG DEHLSWFCSP AAGSFTTLVA QVQVGRPAPD PGKPGRESRL RLLGNYSLWL EGSKEEDAGR YWCAVLGQHH NYQNWRVYDV LVLKGSQLSA RAADGSPCNV LLCSVVPSRR MDSVTWQEGK GPVRGRVQSF WGSEAALLLV CPGEGLSEPR SRRPRIIRCL MTHNKGVSFS LAASIDASPA LCAPSTGWDM PW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |