missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LY6G6D Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY6G6D, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9258-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16057931

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_067069.2
LY6G6D Protein
Research Use Only
LY6G6D
Recombinant Protein
Yeast
NRMRCYNCGG SPSSSCKEAV TTCGEGRPQP GLEQIKLPGN PPVTLIHQHP ACVAAHHCNQ VETESVGDVT YPAHRDCYLG DLCNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
58530
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales