Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000224.2
ID de gen (Entrez) 3973
Nombre Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6305-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16062330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6305-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16052330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6305-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6305-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6305-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092330
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6305-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000224.2
Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3973
Research Use Only
Lhcgr
Recombinant Protein
E. coli
EALCPEPCNC VPDGALRCPG PTAGLTRLSL AYLPVKVIPS QAFRGLNEVI KIEISQIDSL ERIEANAFDN LLNLSEILIQ NTKNLRYIEP GAFINLPRLK YLSICNTGIR KFPDVTKVFS SESNFILEIC DNLHITTIPG NAFQGMNNES VTLKLYGNGF EEVQSHAFNG TTLTSLELKE NVHLEKMHNG AFRGATGPKT LDISSTKLQA LPSYGLESIQ RLIATSSYSL KKLPSRETFV NLLEATLTYP SHCCAFRNLP TKEQNFSHSI SENFSKQCES TVRKVNNKTL YSSMLAESEL SGWDYEYGFC LPKTPRCAPE PDAFNPCEDI MGYDFLR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.