missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTA Protein
A DNA sequence encoding the Human LTA, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000586.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4049 |
Nombre | LTA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994959
|
enQuireBio™
QP1387-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15914969
|
enQuireBio™
QP1387-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15984959
|
enQuireBio™
QP1387-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15904969
|
enQuireBio™
QP1387-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000586.2 | |
LTA Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPGVGLTPSA AQTARQHPKM HLAHSTLKPA AHLIGDPSKQ NSLLWRANTD RAFLQDGFSL SNNSLLVPTS GIYFVYSQVV FSGKAYSPKA TSSPLYLAHE VQLFSSQYPF HVPLLSSQKM VYPGLQEPWL HSMYHGAAFQ LTQGDQLSTH TDGIPHLVLS PSTVFFGAFA L | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
4049 | |
Research Use Only | |
LTA | |
The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 5 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 108 IU/mg in the presence of actinomycin D. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH7.4, with 0.02 % Tween-20, lyophilized |