Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6320-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002325.2
LRP4 Protein
Research Use Only
LRP4
Recombinant Protein
E. coli
YRHKKSKFTD PGMGNLTYSN PSYRTSTQEV KIEAIPKPAM YNQLCYKKEG GPDHNYTKEK IKIVEGICLL SGDDAEWDDL KQLRSSRGGL LRDHVCMKTD TVSIQASSGS LDDTETEQLL QEEQSECSSV HTAATPERRG SLPDTGWKHE RKLSSESQV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
4038
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol