Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRBA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRBA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001186211.2
ID de gen (Entrez) 987
Nombre LRBA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16052440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6318-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16072440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6318-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16062440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6318-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6318-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092440
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6318-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16002450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6318-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001186211.2
LRBA Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
987
Research Use Only
LRBA
Recombinant Protein
E. coli
PQPHRHVLEI SRQHEQPGQG IAPDAVNGQR RDSRSTVFRI PEFNWSQMHQ RLLTDLLFSI ETDIQMWRSH STKTVMDFVN SSDNVIFVHN TIHLISQVMD NMVMACGGIL PLLSAATSAT HELENIEPTQ GLSIEASVTF LQRLISLVDV LIFASSLGFT EIEAEKSMSS GGILRQCLRL VCAVAVRNCL ECQQHSQLKT RGDKALKPMH SLIPLGKSAA KSPVDIVTGG ISPV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.