Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LPL Protein
A cDNA sequence encoding the LPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 4023
Nombre LPL Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen LPL
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950889
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12581-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930889
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12581-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15940889
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12581-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
4023
Research Use Only
LPL
Human
His
LPL was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 50mM Acetate buffer, pH=4.
LPL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ALYKREPDSN VIVVDWLSRA QEHYPVSAGY TKLVGQDVAR FINWMEEEFN YPLDNVHLLG YSLGAHAAGI AGSLTNKKVN RITGLDPAGP NFEYAEAPSR LSPDDADFVD VLHTFTRGSP GRSIGIQKPV GHVDIYPNGG TFQPGCNIGE AIRVIAERGL GDVDQLVKCS HERSIHLFID SLLNEENPSK AYRCSSKEAF EKGLCLSCRK NRCNNLGYEI SKVRAKRSSK MYLKTRSQMP YKVFHYQVKI HFSGTESETH TNQAFEISLY GTVAESENIP FTLPEVSTNK TYSFLIYTEV DIGELLMLKL KWKSDSYFSW SDWWSSPGFA IQKIRVKAGE TQKKVIFCSR EKVSHLQKGK APAVFVKCHD KSLNKKSG