Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043521 Ver documentos enQuireBio™
QP8244-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16053521 Ver documentos enQuireBio™
QP8244-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16063521 Ver documentos enQuireBio™
QP8244-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16073521 Ver documentos enQuireBio™
QP8244-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16083521 Ver documentos enQuireBio™
QP8244-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
16093521 Ver documentos enQuireBio™
QP8244-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_057318.2
Recombinant Protein
E. coli
TRPQPVLPLL DLNNQSVGIE GGARKGVSQK NNDLTSCCFS DAKTMYEVFQ RGLAVSDNGP CLGYRKPNQP YRWLSYKQVS DRAEYLGSCL LHKGYKSSPD QFVGIFAQNR PEWIISELAC YTYSMVAVPL YDTLGPEAIV HIVNKADIAM VICDTPQKAL VLIGNVEKGF TPSLKVIILM DPFDDDLKQR GEKSGIEILS LYDAENLGKE HFRKPVPPSP EDLSVICFTS GTTGDPKGAM ITHQNIVSNA AAFLKCVEHA YEPTPDDVAI SYLPLAHMFE RIVQAVVYSC GARVGFFQGD IRLLADDMKT LKPTLFPAVP RLLNRIYDKV QNEAKTPLKK FLLKLAVSSK FKELQKGIIR HDSFWDKLIF AKIQDSLGGR VRVIVTGAAP MSTSVMTFFR AAMGCQVYEA YGQTECTGGC TFTLPGDWTS GHVGVPLACN YVKLEDVADM NYFTVNNEGE VCIKGTNVFK GYLKDPEKTQ EALDSDGWLH TGDIGRWLPN GTLKIIDRKK NIFKLAQGEY IAPEKIENIY NRSQPVLQIF VHGESLRSSL VGVVVPDTDV LPSFAAKLGV KGSFEELCQN QVVREAILED LQKIGKESGL KTFEQVKAIF LHPEPFSIEN GLLTPTLKAK RGELSKYFRT QIDSLYEHIQ D
51703
ACSL5