Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8244-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057318.2
Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 Protein
Research Use Only
ACSL5
Recombinant Protein
E. coli
TRPQPVLPLL DLNNQSVGIE GGARKGVSQK NNDLTSCCFS DAKTMYEVFQ RGLAVSDNGP CLGYRKPNQP YRWLSYKQVS DRAEYLGSCL LHKGYKSSPD QFVGIFAQNR PEWIISELAC YTYSMVAVPL YDTLGPEAIV HIVNKADIAM VICDTPQKAL VLIGNVEKGF TPSLKVIILM DPFDDDLKQR GEKSGIEILS LYDAENLGKE HFRKPVPPSP EDLSVICFTS GTTGDPKGAM ITHQNIVSNA AAFLKCVEHA YEPTPDDVAI SYLPLAHMFE RIVQAVVYSC GARVGFFQGD IRLLADDMKT LKPTLFPAVP RLLNRIYDKV QNEAKTPLKK FLLKLAVSSK FKELQKGIIR HDSFWDKLIF AKIQDSLGGR VRVIVTGAAP MSTSVMTFFR AAMGCQVYEA YGQTECTGGC TFTLPGDWTS GHVGVPLACN YVKLEDVADM NYFTVNNEGE VCIKGTNVFK GYLKDPEKTQ EALDSDGWLH TGDIGRWLPN GTLKIIDRKK NIFKLAQGEY IAPEKIENIY NRSQPVLQIF VHGESLRSSL VGVVVPDTDV LPSFAAKLGV KGSFEELCQN QVVREAILED LQKIGKESGL KTFEQVKAIF LHPEPFSIEN GLLTPTLKAK RGELSKYFRT QIDSLYEHIQ D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51703
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol