missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LMX1B Protein
A cDNA sequence encoding the LMX1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | LMX1B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15960879
|
enQuireBio™
QP12579-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15950879
|
enQuireBio™
QP12579-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15940879
|
enQuireBio™
QP12579-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LMX1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LMX1B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDIATGP ESLERCFPRG QTDCAKMLDG IKMEEHALRP GPATLGVLLG SDCPHPAVCE GCQRPISDRF LMRVNESSWH EECLQCAACQ QALTTSCYFR DRKLYCKQDY QQLFAAKCSG CMEKIAPTEF VMRALECVYH LGCFCCCVCE RQLRKGDEFV LKEGQLLCKG DYEKEKDLLS SVSPDESDSV KSEDEDGDMK PAKGQGSQSK GSGDDGKDPR RPKRPRTILT TQQRRAFKAS FEVSSKPCRK VRETLAAETG LSVRVVQVWF QNQRAKMKKL ARRHQQQQEQ QNSQRLGQEV LSSRMEGMMA SYTPLAPPQQ QIVAMEQSPY GSSDPFQQGL TPPQMPGNDS IFHDIDSDTS LTSLSDCFLG SSDVGSLQAR VGNPIDRLYS MQSSYFAS | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |