Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIPA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIPA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6311-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000226.2
LIPA Protein
Research Use Only
LIPA
Recombinant Protein
Yeast
SGGKLTAVDP ETNMNVSEII SYWGFPSEEY LVETEDGYIL CLNRIPHGRK NHSDKGPKPV VFLQHGLLAD SSNWVTNLAN SSLGFILADA GFDVWMGNSR GNTWSRKHKT LSVSQDEFWA FSYDEMAKYD LPASINFILN KTGQEQVYYV GHSQGTTIGF IAFSQIPELA KRIKMFFALG PVASVAFCTS PMAKLGRLPD HLIKDLFGDK EFLPQSAFLK WLGTHVCTHV ILKELCGNLC FLLCGFNERN LNMSRVDVYT THSPAGTSVQ NMLHWSQAVK FQKFQAFDWG SSAKNYFHYN QSYPPTYNVK DMLVPTAVWS GGHDWLADVY DVNILLTQIT NLVFHESIPE WEHLDFIWGL DAPWRLYNKI INLMRKYQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3988
200 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol