Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LILRA5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LILRA5, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_067073.1
ID de gen (Entrez) 353514
Nombre LILRA5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP2841-MA-20UG
20 μg
605.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15915569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP2841-MA-100UG
100 μg
1690.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_067073.1
LILRA5 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
353514
Research Use Only
LILRA5
Recombinant Protein
Mammal
GNLSKATLWA EPGSVISRGN SVTIRCQGTL EAQEYRLVKE GSPEPWDTQN PLEPKNKARF SIPSMTEHHA GRYRCYYYSP AGWSEPSDPL ELVVTGFYNK PTLSALPSPV VTSGENVTLQ CGSRLRFDRF ILTEEGDHKL SWTLDSQLTP SGQFQALFPV GPVTPSHRWM LRCYGSRRHI LQVWSEPSDL LEIPVSGAAD NLSPSQNKSD SGTASHLQDY AVENLIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.