Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGR5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LGR5, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001264155.1
ID de gen (Entrez) 8549
Nombre LGR5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16047911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9247-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16087911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9247-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16057911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9247-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16077911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9247-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16097911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9247-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16067911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9247-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001264155.1
LGR5 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
8549
Research Use Only
LGR5
Recombinant Protein
Yeast
GSSPRSGVLL RGCPTHCHCE PDGRMLLRVD CSDLGLSELP SNLSVFTSYL DLSMNNISQL LPNPLPSLRF LEELRLAGNA LTYIPKGAFT GLYSLKVLML QNNQLRHVPT EALQNLRSLQ SLRLDANHIS YVPPSCFSGL HSLRHLWLDD NALTEIPVQA FRSLSALQAM TLALNKIHHI PDYAFGNLSS LVVLHLHNNR IHSLGKKCFD GLHSLETLDL NYNNLDEFPT AIRTLSNLKE LGFHSNNIRS IPEKAFVGNP SLITIHFYDN PIQFVGRSAF QHLPELRTLT LNGASQITEF PDLTGTANLE SLTLTGAQIS SLPQTVCNQL PNLQVLDLSY NLLEDLPSFS VCQKLQKIDL RHNEIYEIKV DTFQQLLSLR SLNLAWNKIA IIHPNAFSTL PSLIKLDLSS NLLSSFPITG LHGLTHLKLT GNHALQSLIS SENFPELKVI EMPYAYQCCA FGVCENAYKI SNQWNKGDNS SMDDLHKKDA GMFQAQDERD LEDFLLDFEE DLKALHSVQC SPSPGPFKPC EHLLDGWLIR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.