Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS8 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6815.00€
Especificaciones
Nombre LGALS8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The ED50 of Galectin-8 as determined by its ability to agglutinate human red blood cells is 0.8∼4 microg/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10768-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10768-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935108
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10768-1MG
1 mg
6815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
LGALS8 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MMLSLNNLQN IIYNPVIPFV GTIPDQLDPG TLIVIRGHVP SDADRFQVDL QNGSSMKPRA DVAFHFNPRF KRAGCIVCNT LINEKWGREE ITYDTPFKRE KSFEIVIMVL KDKFQVAVNG KHTLLYGHRI GPEKIDTLGI YGKVNIHSIG FSFSSDLQST QASSLELTEI SRENVPKSGT PQLRLPFAAR LNTPMGPGRT VVVKGEVNAN AKSFNVDLLA GKSKDIALHL NPRLNIKAFV RNSFLQESWG EEERNITSFP FSPGMYFEMI IYCDVREFKV AVNGVHSLEY KHRFKELSSI DTLEINGDIH LLEVRSW
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
The ED50 of Galectin-8 as determined by its ability to agglutinate human red blood cells is 0.8∼4 microg/ml.
Human
Untagged
LGALS8 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in 20mM PBS, pH 7.4.