Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS4 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | LGALS4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930829
|
enQuireBio™
QP12564-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920829
|
enQuireBio™
QP12564-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910829
|
enQuireBio™
QP12564-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LGALS4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LGALS4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYY QPIPGGLNVG MSVYIQGVAS EHMKRFFVNF VVGQDPGSDV AFHFNPRFDG WDKVVFNTLQ GGKWGSEERK RSMPFKKGAA FELVFIVLAE HYKVVVNGNP FYEYGHRLPL QMVTHLQVDG DLQLQSINFI GGQPLRPQGP PMMPPYPGPG HCHQQLNSLP TMEGPPTFNP PVPYFGRLQG GLTARRTIII KGYVPPTGKS FAINFKVGSS GDIALHINPR MGNGTVVRNS LLNGSWGSEE KKITHNPFGP GQFFDLSIRC GLDRFKVYAN GQHLFDFAHR LSAFQRVDTL EIQGDVTLSY VQI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |